5-Aminopyridin-2(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-6-hydroxypyridine, 5-Amino-2(1H)-pyridone
OR60068-5G OR60068-100G OR60068-25G
APOSOR60068-5GEA 930 NOK
APOSOR60068-5G APOSOR60068-100G APOSOR60068-25G
5-Aminopyridin-2(1H)-one
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Smeltepunkt: 180 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03427652
CAS-nummer: 33630-94-3