1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1-Methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
OR60109-1G OR60109-250MG OR60109-5G
APOSOR60109-1GEA 985 NOK
APOSOR60109-1G APOSOR60109-250MG APOSOR60109-5G
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9803 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09870045
CAS-nummer: 1001907-60-3