1H-Indazole-4-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1H-Indazol-4-yl)boronic acid, 1H-indazole-4-boronic acid
OR60110-100MG OR60110-250MG
APOSOR60110-100MGEA 270 NOK
APOSOR60110-100MG APOSOR60110-250MG
1H-Indazole-4-boronic acid
1H-Indazole-4-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161,9500 g/mol
Smeltepunkt: 166…168 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09878901
CAS-nummer: 1023595-17-6