1H-Indazole-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR60111-1G OR60111-250MG
APOSOR60111-1GEA 700 NOK
APOSOR60111-1G APOSOR60111-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid
1H-Indazole-5-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161,9537 g/mol
Smeltepunkt: 175…180 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06739151
CAS-nummer: 338454-14-1