1H-Indazole-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1H-Indazol-6-ylboronic acid, 6-Indazolyboronic acid, 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid
OR60112-1G OR60112-5G
APOSOR60112-1GEA 630 NOK
APOSOR60112-1G APOSOR60112-5G
1H-Indazole-6-boronic acid
1H-Indazole-6-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161,9500 g/mol
Smeltepunkt: 180…184 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04972419
CAS-nummer: 885068-10-0