5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR60116-1G OR60116-250MG OR60116-5G
APOSOR60116-1GEA 935 NOK
APOSOR60116-1G APOSOR60116-250MG APOSOR60116-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrIN₂
MW: 322,9300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781637
CAS-nummer: 459133-66-5