5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR60140-1G OR60140-250MG OR60140-5G
APOSOR60140-1GEA 1475 NOK
APOSOR60140-1G APOSOR60140-250MG APOSOR60140-5G
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07375100
CAS-nummer: 886365-02-2