3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-5-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-5-methylpyridine-2-carbonitrile
OR60144-1G OR60144-10G OR60144-5G
APOSOR60144-1GEA 2075 NOK
APOSOR60144-1G APOSOR60144-10G APOSOR60144-5G
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0320 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16988815
CAS-nummer: 474824-78-7