3-Bromo-5-methylpicolinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-5-methylpyridine-2-carboxylic acid
OR60145-1G OR60145-5G OR60145-10G
APOSOR60145-1GEA 875 NOK
APOSOR60145-1G APOSOR60145-5G APOSOR60145-10G
3-Bromo-5-methylpicolinic acid 97%
3-Bromo-5-methylpicolinic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0320 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17214206
CAS-nummer: 1211515-68-2