4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
OR60148-1G OR60148-5G
APOSOR60148-1GEA 2675 NOK
APOSOR60148-1G APOSOR60148-5G
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₅H₉N₃
MW: 111,148 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797570
CAS-nummer: 43024-15-3