Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate, Methyl 6-chloro-3-methylpyridine-2-carboxylate
OR60156-1G OR60156-250MG
APOSOR60156-1GEA 680 NOK
APOSOR60156-1G APOSOR60156-250MG
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6076 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12756112
CAS-nummer: 878207-92-2