3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Amino-5-methylpyridine-2-carbonitrile
OR60181-1G OR60181-5G
APOSOR60181-1GEA 590 NOK
APOSOR60181-1G APOSOR60181-5G
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Formel: C₇H₇N₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11227185
CAS-nummer: 1001635-30-8