4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR60183-1G OR60183-250MG
APOSOR60183-1GEA 270 NOK
APOSOR60183-1G APOSOR60183-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₃BrN₂O₂
MW: 190,9828 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01459882
CAS-nummer: 13745-17-0