(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4S)-(-)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactam, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
OR60184-25G
APOSOR60184-25GEA 1775 NOK
APOSOR60184-25G
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Formel: C₄H₇NO₂
MW: 101,105 g/mol
Smeltepunkt: 156…159 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00273370
CAS-nummer: 68108-18-9