4-Bromoquinolin-8-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-8-hydroxyquinoline
OR60191-1G OR60191-250MG
APOSOR60191-1GEA 1000 NOK
APOSOR60191-1G APOSOR60191-250MG
4-Bromoquinolin-8-ol
4-Bromoquinolin-8-ol
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,0540 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08688609
CAS-nummer: 139399-63-6