4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR60213-1G OR60213-250MG OR60213-5G
APOSOR60213-1GEA 395 NOK
APOSOR60213-1G APOSOR60213-250MG APOSOR60213-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251,4652 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03426655
CAS-nummer: 34033-41-5