2,4-Dichlorothiazole 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR60252-25G OR60252-100G OR60252-5G
APOSOR60252-25GEA 430 NOK
APOSOR60252-25G APOSOR60252-100G APOSOR60252-5G
2,4-Dichlorothiazole 99%
2,4-Dichlorothiazole
Formel: C₃HCl₂NS
MW: 154,0200 g/mol
Kokepunkt: 184 °C
Smeltepunkt: 44 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08691358
CAS-nummer: 4175-76-2