3-Chloroisoquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR6098-1G OR6098-5G
APOSOR6098-1GEA 700 NOK
APOSOR6098-1G APOSOR6098-5G
3-Chloroisoquinoline 98%
3-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,6000 g/mol
Smeltepunkt: 42…45 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05982009
CAS-nummer: 19493-45-9