1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR61002-5G
APOSOR61002-5GEA 1625 NOK
APOSOR61002-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222,0918 g/mol
Smeltepunkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05664574
CAS-nummer: 847818-79-5