5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-4-methylpicolinonitrile, 5-Bromo-4-methylpyridine-2-carbonitrile
OR61014-5G
APOSOR61014-5GEA 1550 NOK
APOSOR61014-5G
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07375090
CAS-nummer: 886364-86-9