Dimetylsulfoksid 99.7+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR61029-100ML OR61029-25ML OR61029-50ML
APOSOR61029-100MLEA 5575 NOK
APOSOR61029-100ML APOSOR61029-25ML APOSOR61029-50ML
Dimetylsulfoksid 99.7+%
Dimetylsulfoksid
Formel: (CH₃)₂SO
Kokepunkt: 189 °C
Smeltepunkt: 16…19 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002089
CAS-nummer: 67-68-5