4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Methylpyridin-3-yl)boronic acid, 4-Methylpyridine-3-boronic acid
OR6103-1G OR6103-5G OR6103-25G
APOSOR6103-1GEA 465 NOK
APOSOR6103-1G APOSOR6103-5G APOSOR6103-25G
4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
4-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂
MW: 136,94 g/mol
Smeltepunkt: 102…106 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788244
CAS-nummer: 148546-82-1