2-Amino-5-phenylpyrazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR61038-10G OR61038-1G OR61038-5G
APOSOR61038-10GEA 9750 NOK
APOSOR61038-10G APOSOR61038-1G APOSOR61038-5G
2-Amino-5-phenylpyrazine 98%
2-Amino-5-phenylpyrazine
Formel: C₁₀H₉N₃
MW: 171,1986 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01646266
CAS-nummer: 13535-13-2