3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(3-Boronophenyl)acetic acid
OR6104-250MG OR6104-1G
APOSOR6104-250MGEA 1650 NOK
APOSOR6104-250MG APOSOR6104-1G
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179.9700 g/mol
Smeltepunkt: 188…190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08704669
CAS-nummer: 914397-60-7