2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
OR61061-10G OR61061-1G OR61061-5G
APOSOR61061-10GEA 8325 NOK
APOSOR61061-10G APOSOR61061-1G APOSOR61061-5G
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrINO
Smeltepunkt: 99…100 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09909341
CAS-nummer: 321535-37-9