L-Propargylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: H-Pra-OH, (S)-2-Aminopent-4-ynoic acid, (S)-alpha-Propargylglycine
OR61064-5G OR61064-25G
APOSOR61064-5GEA 1900 NOK
APOSOR61064-5G APOSOR61064-25G
L-Propargylglycine
L-Propargylglycine
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,116 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077855
CAS-nummer: 23235-01-0