2-Chloro-3-methoxypyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR61101-1G OR61101-250MG
APOSOR61101-1GEA 305 NOK
APOSOR61101-1G APOSOR61101-250MG
2-Chloro-3-methoxypyrazine
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5600 g/mol
Smeltepunkt: 31…32 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02684324
CAS-nummer: 40155-28-0