2-Bromo-5-methoxypyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR61105-1G OR61105-250MG
APOSOR61105-1GEA 875 NOK
APOSOR61105-1G APOSOR61105-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrazine
2-Bromo-5-methoxypyrazine
Formel: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,0100 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235189
CAS-nummer: 143250-10-6