2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Bromo-3-methoxypyrazin-2-amine
OR61108-1G OR61108-5G
APOSOR61108-1GEA 270 NOK
APOSOR61108-1G APOSOR61108-5G
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine 98%
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine
Formel: C₅H₆BrN₃O
MW: 204,03 g/mol
Smeltepunkt: 135…140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08275726
CAS-nummer: 5900-13-0