1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole, 6,7-Dihydro-1H-indol-4(5H)-one
OR61260-25G
APOSOR61260-25GEA 950 NOK
APOSOR61260-25G
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Smeltepunkt: 190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00075438
CAS-nummer: 13754-86-4