2-Oxetanemethanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Aminomethyl)oxetane, Oxetan-2-ylmethanamine
OR61268-1G OR61268-250MG
APOSOR61268-1GEA 6075 NOK
APOSOR61268-1G APOSOR61268-250MG
2-Oxetanemethanamine
2-Oxetanemethanamine
Formel: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD17214171
CAS-nummer: 882402-12-2