L-Proline-tert-butyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (S)-tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate, H-Pro-OtBu
OR61281-10G OR61281-25G OR61281-5G
APOSOR61281-10GEA 790 NOK
APOSOR61281-10G APOSOR61281-25G APOSOR61281-5G
L-Proline-tert-butyl ester 97%
L-Proline-tert-butyl ester
Formel: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,2 g/mol
Kokepunkt: 50…51 °C/1mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037879
CAS-nummer: 2812-46-6