5-Bromo-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR61286-1G OR61286-25G OR61286-5G
APOSOR61286-1GEA 270 NOK
APOSOR61286-1G APOSOR61286-25G APOSOR61286-5G
5-Bromo-2-nitroaniline
5-Bromo-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,0200 g/mol
Smeltepunkt: 151…153 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09056836
CAS-nummer: 5228-61-5