4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR61310-10G OR61310-1G OR61310-5G
APOSOR61310-10GEA 770 NOK
APOSOR61310-10G APOSOR61310-1G APOSOR61310-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227,02 g/mol
Smeltepunkt: 116…121 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00982006
CAS-nummer: 89642-49-9