1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole hydrochloride, 1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR61323-1G OR61323-500MG OR61323-250MG
APOSOR61323-1GEA 3125 NOK
APOSOR61323-1G APOSOR61323-500MG APOSOR61323-250MG
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClN₃
MW: 161,64 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04968765
CAS-nummer: 1185300-50-8