Methyl-4-(methylamino)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 4-(methylamino)benzoate
OR61348-100G OR61348-25G OR61348-5G
APOSOR61348-100GEA 11375 NOK
APOSOR61348-100G APOSOR61348-25G APOSOR61348-5G
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Smeltepunkt: 92…94 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00017198
CAS-nummer: 18358-63-9