3-Bromo-4-iodoanisole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1-iodo-4-methoxybenzene
OR61448-1G OR61448-5G OR61448-25G
APOSOR61448-1GEA 305 NOK
APOSOR61448-1G APOSOR61448-5G APOSOR61448-25G
3-Bromo-4-iodoanisole 97%
3-Bromo-4-iodoanisole
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,9304 g/mol
Kokepunkt: 90 °C/2mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12547848
CAS-nummer: 466639-53-2