3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR61607-1G OR61607-250MG
APOSOR61607-1GEA 1275 NOK
APOSOR61607-1G APOSOR61607-250MG
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12024389
CAS-nummer: 1150617-53-0