3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine
OR61609-1G OR61609-250MG
APOSOR61609-1GEA 4600 NOK
APOSOR61609-1G APOSOR61609-250MG
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂
MW: 201,07 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12024390
CAS-nummer: 1150617-55-2