2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6167-1G OR6167-250MG OR6167-5G
APOSOR6167-1GEA 2675 NOK
APOSOR6167-1G APOSOR6167-250MG APOSOR6167-5G
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 96%
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07775189
CAS-nummer: 16861-22-6