3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Aminomethyl)benzoic acid, HCl
OR6195-1G OR6195-5G OR6195-25G
APOSOR6195-1GEA 0 NOK
APOSOR6195-1G APOSOR6195-5G APOSOR6195-25G
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,62 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03791117
CAS-nummer: 876-03-9