(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-thiazole, 2-Methyl-1,3-thiazole-4-methylamine
OR6203-1G OR6203-250MG
APOSOR6203-1GEA 2550 NOK
APOSOR6203-1G APOSOR6203-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
Formel: C₅H₈N₂S
MW: 128,2 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06212804
CAS-nummer: 103694-26-4
FN: 2735
ADR: 8,III