4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4-chloro-5-iodo-6-methylpyrimidine
OR62053-1G OR62053-500MG
APOSOR62053-1GEA 1950 NOK
APOSOR62053-1G APOSOR62053-500MG
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Formel: C₅H₅ClIN₃
MW: 269,47 g/mol
Smeltepunkt: 197…199 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12024467
CAS-nummer: 897030-99-8