N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
OR6225-1G OR6225-5G OR6225-25G
APOSOR6225-1GEA 2275 NOK
APOSOR6225-1G APOSOR6225-5G APOSOR6225-25G
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid
Formel: C₁₃H₁₃N₃O₂
MW: 243,27 g/mol
Smeltepunkt: >335 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00203264
CAS-nummer: 81261-97-4