N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6226-1G OR6226-250MG
APOSOR6226-1GEA 1350 NOK
APOSOR6226-1G APOSOR6226-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Formel: C₁₄H₁₅N₃O₂
MW: 257,29 g/mol
Smeltepunkt: 168…170 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00203266
CAS-nummer: 387350-52-9