3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6231-1G OR6231-250MG OR6231-5G OR6231-500MG OR6231-2.5G
APOSOR6231-1GEA 1375 NOK
APOSOR6231-1G APOSOR6231-250MG APOSOR6231-5G APOSOR6231-500MG APOSOR6231-2.5G
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95%
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,1800 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06739075
CAS-nummer: 1002535-21-8