2-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Carboxyphenylacetonitrile
OR6244-1G OR6244-250MG
APOSOR6244-1GEA 2250 NOK
APOSOR6244-1G APOSOR6244-250MG
2-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
2-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 6627-91-4