2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6259-1G OR6259-250MG OR6259-500MG OR6259-2.5G
APOSOR6259-1GEA 4500 NOK
APOSOR6259-1G APOSOR6259-250MG APOSOR6259-500MG APOSOR6259-2.5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid
Formel: C₉H₇N₃O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08235205
CAS-nummer: 914637-28-8