5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6264-1G OR6264-25G OR6264-5G
APOSOR6264-1GEA 270 NOK
APOSOR6264-1G APOSOR6264-25G APOSOR6264-5G
5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,45 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01927098
CAS-nummer: 29241-62-1