4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Oxazole-4-carboxylic acid
OR6277-1G OR6277-250MG OR6277-5G
APOSOR6277-1GEA 270 NOK
APOSOR6277-1G APOSOR6277-250MG APOSOR6277-5G
4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
4-Oxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
MW: 113,0715 g/mol
Smeltepunkt: 130…135 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797151
CAS-nummer: 23012-13-7